Key Documents
651958
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloronicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
Clé InChI
HWTMRGXKSANEDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves