Documents
651478
Sigma-Aldrich
Gallium antimonide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Synonyme(s) :
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
About This Item
Formule linéaire :
GaSb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
(single crystal substrate)
Résistivité
~0.1 Ω-cm
Diam. × épaisseur
2 in. × 0.5 mm
Pf
710 °C
980 °C (lit.)
Densité
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
<100>
Chaîne SMILES 
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
Clé InChI
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Thermal expansion: 6.1 x 10-6/oK; Thermal conductivity: 270 mW/cm.k at 300K; Mobility 600~800 cm2/V ⋅ sec
Undoped, P-type semiconductor, growth technique: LEC, carrier concentration = 1-2 × 10-17 cm-3, EPD <103 cm-2
Forme physique
cubic (a = 6.095Å)
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protocoles
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.