Documents
65133
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro Beilstein :
2042099
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
≥85% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.44
Point d'ébullition
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)