Principaux documents
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
Clé InChI
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable