Documents
651176
Sigma-Aldrich
Doxylamine-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Doxylaminephenyl-d5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17D5H17N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
137-141 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(OCCN(C)C)(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=N2
InChI
1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/i4D,5D,6D,9D,10D
Clé InChI
HCFDWZZGGLSKEP-NPMXJOAUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves