Principaux documents
651087
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BBr2FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Clé InChI
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable