Principaux documents
650919
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
172-180 °C (DSC) (lit.)
96-100 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m1/s1
Clé InChI
WTCWZRXHMNBOCY-MRXNPFEDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable