MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
650714
DL-4-Chloro-α-methylphenylacetic acid
96%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
5 G
164,00 $
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
A propos de cet article
Formule linéaire :
ClC6H4CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-351-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
96%
Form:
solid
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
96%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 3
Cet article
245380554332
assay
96%
assay
96%
assay
96%
form
solid
form
solid
form
-
mp
57-61 °C
mp
136-137 °C (lit.)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, chloro, thioether
functional group
carboxylic acid, fluoro
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
650714-25G04061831822472
650714-5G04061831811452