Principaux documents
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
129-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
Clé InChI
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable