Documents
650293
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorothiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2Cl2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
173-174 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccsc1Cl
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Clé InChI
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of enediyne-chlorophyll derivatives as antitumor cytotoxic conjugates
  • Selective electrochemical mono- and polysilylation
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup