Key Documents
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5330 (lit.)
Point d'ébullition
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Clé InChI
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C