Key Documents
649988
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24N2O2
Poids moléculaire :
276.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -6°, c = 1% in chloroform
Pf
77-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
Clé InChI
PHOIDJGLYWEUEK-AWEZNQCLSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable