Principaux documents
649945
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridyl trifluoromethanesulfonate
96%
Synonyme(s) :
2-Bromo-3-pyridyl triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrF3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4806
Densité
1.7869 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrC1=NC=CC=C1OS(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C6H3BrF3NO3S/c7-5-4(2-1-3-11-5)14-15(12,13)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
DWJIUNKBHIJMPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C