649821
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Synonyme(s) :
Oligotron™ NM, PEDOT, PEDOT, tetramethacrylate end-capped
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Poids mol.
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000
Niveau de qualité
Contient
p-toluenesulfonate as dopant
Composition
ethanol, 5.8 wt. %
isopropanol, 0.3 wt. %
nitromethane, 93.4 wt. %
Oligotron™ tetramethacrylate, 0.5 wt. %
Concentration
0.5 wt. % (dispersion in nitromethane)
Résistance
1-10 M Ω/sq (surface resistance of film)
Conductivité
0.1-0.5 S/cm (bulk)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.