649783
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-block-poly(ethylene glycol) solution
1 wt % dispersion in propylene carbonate, contains perchlorate as dopant
Synonyme(s) :
Aedotron™ C-PC, PEDOT-block-PEG, PEDOT-b-PEG
About This Item
Contient
perchlorate as dopant
Concentration
1 wt % dispersion in propylene carbonate
Conductivité
0.5-3 S/cm (bulk)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C
Description générale
Application
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup