Principaux documents
649767
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminomethylpyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
80-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccncc1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
KXCFJDZVQLRYSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable