Principaux documents
649503
Sigma-Aldrich
4-Methoxythiobenzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CSNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 649503 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-149 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(N)=S
InChI
1S/C8H9NOS/c1-10-7-4-2-6(3-5-7)8(9)11/h2-5H,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves