Principaux documents
649015
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidene-bis(4-fluoroaniline)
97%
Synonyme(s) :
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis(4-fluoroaniline), Terephthalbis(4-fluoroaniline)
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
151-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
Clé InChI
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable