Principaux documents
648892
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzylamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
pb
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter