Principaux documents
648795
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
98-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable