Principaux documents
648507
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinetrifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-8-quinolinetriflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5ClF3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
79-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3NO3S/c11-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-15-9)18-19(16,17)10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
ICTAEAXUAWQHSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges