Documents
648477
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylate
96%
Synonyme(s) :
5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
154-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable