Principaux documents
648442
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-hydroxyphenyl)furan-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
5-(3-Hydroxyphenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
143-147 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
Clé InChI
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable