Key Documents
647551
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
60-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
AHXBDGJNZJKLNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically