Principaux documents
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
136-140 °C
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
Clé InChI
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
This material contains 21.54% nitrogen by weight
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable