Principaux documents
647268
Sigma-Aldrich
1-(4-Iodophenyl)piperazine hydrochloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4C4H9N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
177-181 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Cl[H].Ic1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13IN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Clé InChI
AABZSGMNVRFNHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3