Principaux documents
647241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
97%
Synonyme(s) :
(3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-(−)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4640 (lit.)
Point d'ébullition
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
Application
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
  • Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
  • Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
  • Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter