Documents
646822
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H3Cl2FOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
108-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
Clé InChI
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable