Key Documents
646741
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable