Key Documents
646504
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(3-hydroxyphenyl)benzoate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 3′-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
153-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
Clé InChI
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable