Key Documents
646415
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylacetonitrile
90%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
nitrile
Chaîne SMILES 
Ic1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable