Principaux documents
645850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(3′-methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14BBrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
86-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(COc2c(Br)cccc2B(O)O)c1
InChI
1S/C14H14BBrO4/c1-19-11-5-2-4-10(8-11)9-20-14-12(15(17)18)6-3-7-13(14)16/h2-8,17-18H,9H2,1H3
Clé InChI
JNPYQBOHAURAQI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable