Principaux documents
645796
Sigma-Aldrich
3,5-Diformyl-2-fluorophenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-Fluoro-3,5-diformylphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BFO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
235-240 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(C=O)cc(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6BFO4/c10-8-6(4-12)1-5(3-11)2-7(8)9(13)14/h1-4,13-14H
Clé InChI
KKXARFPYUGQNNK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable