Key Documents
645575
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(Cl)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
107-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves