Principaux documents
645532
Sigma-Aldrich
4-Cyanoindole
97%
Synonyme(s) :
Indole-4-carbonitrile
1 G
65,00 $
5 G
235,00 $
65,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
65,00 $
5 G
235,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
117-121 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-5,11H
Clé InChI
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
Reactant for stereoselective preparation of γ-lactones via prolinol silyl ether catalyzed Friedel-Crafts alkylation reaction
Reactant for iridium-catalyzed borylation reactions
Reactant for parallel synthesis of N-benzylisatin oximes as JNK3 MAP kinase inhibitors
Reactant for preparation of N-aryl indoles
Reactant for preparation of conformationally restricted indole cyclopropylmethylamines as selective serotonin reuptake inhibitors
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves