Key Documents
645427
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(4′-fluorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H13BBrFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
128-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)c(OCc2ccc(F)cc2)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-12(15(18)19)14(13(16)7-9)20-8-10-2-4-11(17)5-3-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
Clé InChI
PMGXFVHJKMZADN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable