Principaux documents
645028
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
181 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable