Principaux documents
644846
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropylpyrazole-4-carboxylic acid
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
264-268 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c[nH]nc1C2CC2
InChI
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
BDRDAUXEHDELHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves