Principaux documents
644765
Sigma-Aldrich
5-(Chloromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
92-97 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnoc1CCl
InChI
1S/C5H4ClNO3/c6-1-4-3(5(8)9)2-7-10-4/h2H,1H2,(H,8,9)
Clé InChI
IENDPQHJPZEULX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves