Key Documents
643378
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrophenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
Clé InChI
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable