643033
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.495
Densité
1.379 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
chloro
fluoro
Chaîne SMILES
NCc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Clé InChI
SRHQOQMNBVOXCF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C