Documents
642908
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
Point d'ébullition
160 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C)cc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves