Principaux documents
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)benzamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
168-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
Clé InChI
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable