Key Documents
642487
Sigma-Aldrich
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
182 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
Clé InChI
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves