Principaux documents
642010
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3IN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
203-207 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-4-1-3(8(10)11)2-7-5(4)9/h1-2H,(H,7,9)
Clé InChI
DPHDSYLWPVMRTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable