641790
Violanthrone-79
Synonyme(s) :
16,17-Bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde-]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
About This Item
Produits recommandés
Pf
193-196 °C (lit.)
λmax
633 nm in toluene
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOc1cc2-c3ccccc3C(=O)c4ccc5c6ccc7C(=O)c8ccccc8-c9cc(OCCCCCCCC)c(c1c5c24)c6c79
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable