Principaux documents
641553
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-4,5-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dimethoxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4,5-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
163-167 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves