Documents
641227
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3′,7′-dimethyloctyl)phenylene-1,4-ethynylene)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Solubilité
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Description générale
Conjugated polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable