Principaux documents
641200
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-di-1-propynylbenzene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H42
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
66-67 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
Clé InChI
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable