Principaux documents
640654
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminobenzoyl)acrylic acid
Synonyme(s) :
3-(o-Aminobenzoyl)acrylic acid, 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4COCH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
Packaged in glass bottles